Learn More
Biochrom Ultrospec™ 9000 PC-UV-Vis Spektralphotometer
Das Ultrospec 9000PC ist ein hochleistungsfähiges UV-Visible-Spektralphotometer mit Doppelstrahl sowie variabler Bandbreite für den Betrieb in regulierten Labors. Über PC betrieben, PC nicht im Lieferumfang enthalten
Marke: Biochrom 29003617
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Arzneibuch-konform
- 21 CFR Part 11-konform über Datrys CFR (optional)
- Software für Wellenlängenscanning, feste Wellenlänge, Standardkennlinien, Kinetik und vorab gespeicherte Life-Science-Methoden
- Große Auswahl an Zubehör und Optionen lieferbar
Spezifikation
21 CFR-Teil 11 | |
Touchscreen | |
0.5, 1, 2, 4 nm | |
90 bis 250 V | |
30 V Wechselstrom | |
17,99 in. | |
2-Jahres-Gerät, 1-Jahres-Lampe | |
39.68 lbs. | |
20,98 in. |
USB-Kabel, USB-Memory Stick | |
Ultrospec 9000 | |
UV-Vis-Spektralphotometer-PC | |
190 bis 1100 nm | |
Betrieb in Laboren mit äußerst stringenten Vorgaben | |
457 mm | |
±0,3 nm | |
<18 kg |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Biochrom Ultrospec™ 9000 PC-UV-Vis Spektralphotometer > Ultrospec 9000 PC
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction