Learn More
Biochrom™ Evolution 7500 UV-Vis-Spektralphotometer
Das Ultrospec 7500 ist ein anwenderfreundliches Gerät mit hochmoderner Leistungsfunktion und einem ausgeklügelten GLP-Modus, das qualitativ hochwertige, konsistente und zuverlässige Ergebnisse gewährleistet. Dieses vielseitige und präzise Gerät ist ideal für den Einsatz in allen Fertigungs- und Produktionslaboren.
Marke:  Biochrom™ 80-2140-60
8774.62 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17717359
  • 9665.00 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Benutzerfreundlicher, symbolgesteuerter Touchscreen für eine echte Plug-and-Play-Einrichtung
  • Automatisches 8-Zellen-Probenkarussell im Lieferumfang enthalten
  • Robust, kompakt und zuverlässig für den allgemeinen oder stark regulierten Laboreinsatz
  • Kombiniert grundlegende Messmodi mit erweiterter Softwarefunktionalität und Methodenspeicherung
  • Kann mit der Resolution CFR PC-Steuerungssoftware gemäß 21 CFR Teil 11 aktualisiert werden
  • Bietet gespeicherte Methoden zur DNA-, RNA-, Oligo- und Proteinquantifizierung sowie zur Überprüfung der Probenreinheit
  • Vorinstallierte Methoden für handelsübliche Fluoreszenzfarbstoffe für frühere Proben
  • Screenshot-Funktion zum einfachen Erfassen und Exportieren von Ergebnissen
  • Hintergrundbeleuchteter Farb-LCD-Touchscreen, 800 x 480 Pixel
  • Xenon-Blitzlampe für längere Lebensdauer und geringere Betriebskosten
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biochrom™ Evolution 7500 UV-Vis-Spektralphotometer > Ultraspec 7500 UV-Vis-Spektralphotometer; Abmessungen (L x B x H): 510 x 350 x 160 mm; optisches Design: Split-Träger-Optik; Produktlinie: Ultrospec 7000; Spektralbandbreite: <2 nm; Wellenlängenbereich: 190 bis 1100 nm