Learn More
Biochrom Spektralphotometer Ultraspec7000 , UV-Vis-Spektralphotometer mit Bluetooth
Das Ultraspec7000 ist ein leistungsstarkes, eigenständiges UV-Visible-Spektralphotometer mit Doppelstrahl, das für die täglichen Anforderungen des vielbeschäftigten Labors entwickelt wurde und viele verschiedene Anwendungen bewältigt. Entwickelt für einen robusten, kostengünstigen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand. Bluetooth-Funktionen
Marke:  Biochrom 29003608
Artikelnummer. 11628853
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Eigenständiges Gerät
  • Farbiger Touchscreen gewährleistet einfache Bedienung
  • Software für Wellenlängenscanning, feste Wellenlänge, Standardkennlinien, Kinetik und vorab gespeicherte Life-Science-Methoden
  • Große Auswahl an Zubehör und Optionen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
4 bis 4
330 mm
250 V
90 bis 250 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
±0.5
UV-Vis Spectrophotometer with Bluetooth
190 bis 1100 nm
457 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biochrom Spektralphotometer Ultraspec7000 , UV-Vis-Spektralphotometer mit Bluetooth > Wellenlängenbereich: 190 bis 1100 nm