Learn More
Biochrom Ultrospec™ 7000 PC-UV-Vis Spektralphotometer
Das Ultrospec 7000PC ist ein leistungsstarkes UV-Visible-Spektralphotometer mit Doppelstrahl, das für die täglichen Anforderungen des vielbeschäftigten Labors entwickelt wurde und viele verschiedene Anwendungen bewältigt. Entwickelt für einen robusten, kostengünstigen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand. Über PC betrieben, PC nicht im Lieferumfang enthalten
Marke:  Biochrom 29003606
Artikelnummer. 11608853
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Software für Wellenlängenscanning, feste Wellenlänge, Standardkennlinien, Kinetik und vorab gespeicherte Life-Science-Methoden
  • Große Auswahl an Zubehör und Optionen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
USB-Kabel, USB-Memory Stick
Ultrospec 7000
UV-Vis-Spektralphotometer-PC
190 bis 1100 nm
Soll den täglichen Anforderungen des vielbeschäftigten Labors gerecht werden.
457 mm
±0,5 nm
<18 kg
Touchscreen
2 nm
90 bis 250 V
30 V Wechselstrom
17,99 in.
2-Jahres-Gerät, 3-Jahres-Lampe
39.68 lbs.
20,98 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biochrom Ultrospec™ 7000 PC-UV-Vis Spektralphotometer > Ultrospec 7000 PC