Learn More
Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ LP Detektionssystem: HRP-Polymer/DAB Plus-Chromogen
Epredia™ Lab Vision UltraVision LP Detektionssystem: HRP-Polymer/DAB Plus-Chromogen ist ein empfindliches Detektionssystem auf Basis Biotin-freier Polymertechnologie.
1880.00 CHF - 3445.00 CHF
Spezifikation
Chromagen | Diaminobenzidin (DAB) |
---|---|
Spezifität | Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L) |
Lagerungsbedingungen | Store at 2° to 8°C. Each component is stable for 18 months. |
Enzym | Peroxidase |
Substrate | Diaminobenzidin (DAB) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12614007
|
Epredia™
TL-060-HD |
60mL |
1880.00 CHF
60 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12624017
|
Epredia™
TL-125-HD |
125mL | N/A | |||||||
Beschreibung
Nutzen Sie die Vorteile eines empfindlichen Nachweissystems auf Basis Biotin-freier Polymertechnologie mit dem Thermo Scientific™ Labor Vision™ UltraVision™ LP Nachweissystem: HRP-Polymer/DAB Plus-Chromogen
UltraVision LP steht für modernste Technologie in der Polymermarkierung. Es hat sich gezeigt, dass Polymerdetektionsmethoden eine höhere Empfindlichkeit und eine einfachere Detektion ermöglichen. Dieses Polymersystem der zweiten Generation besteht aus kleineren Polymeruntereinheiten, welche die Konflikte bei der Bindung des Zielproteins minimieren. Verminderte Konflikte bei der Bindung führen zu einer gleichmäßigeren Färbung und besseren Signalverstärkung.1 Schließlich gibt dies dem Anwender eine höhere Sensitivität und Antikörperwirksamkeit.2 Mit UltraVision LP wird weniger Antikörper verbraucht und ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis erzielt. Da UltraVision LP Biotin-frei ist, stellt die bei herkömmlichen Nachweismethoden auf Biotin-Basis auftretende Hintergrundfärbung kein Problem mehr dar.Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Enzym: Peroxidase
Chromogen/Substrat: Diaminobenzidin (DAB)
Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Enzym: Peroxidase
Chromogen/Substrat: Diaminobenzidin (DAB)
Enthält:
TL-015-HD: 15 ml Wasserstoffperoxid-Block (TA-015-HP), 15 ml Ultra V-Block (TA-015-UB), 15 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-015-PB), 15 ml HRP-Polymer (TL-015-PH), 15 ml DAB Plus-Substrat (TA-015-HSX), 1 ml DAB Plus-Chromogen (TA-001-HCX)
TL-060-HD: 60 ml Wasserstoffperoxid-Block (TA-060-HP), 60 ml Ultra V-Block (TA-060-UB), 60 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-060-PB), 60 ml HRP-Polymer (TL-060-PH), 60 ml DAB Plus-Substrat (TA-060-HSX), 2 ml DAB Plus-Chromogen (TA-002-HCX)
TL-125-HD: 125 ml Wasserstoffperoxid-Block (TA-125-HP), 125 ml Ultra V-Block (TA-125-UB), 125 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-125-PB), 125 ml HRP-Polymer (TL-125-PH), 125 ml DAB Plus-Substrat (TA-125-HSX), 4 ml DAB Plus-Chromogen (TA-004-HCX)
Anmerkung:
Das UltraVision Detektionssystem dient zum Nachweis eines spezifischen Maus-IgG- oder Kaninchen-IgG-Antikörpers, der im Gewebeschnitt an ein Antigen gebunden ist. Der spezifische Antikörper wird von einer universalen Sekundärantikörper-Formulierung lokalisiert, die mit einem Enzym-markierten Polymer konjugiert ist und Maus- und Kaninchen-Immunoglobuline erkennt. Der Polymerkomplex wird dann durch ein geeignetes Substrat/Chromogen sichtbar gemacht.
Spezifikation
Diaminobenzidin (DAB) | |
Store at 2° to 8°C. Each component is stable for 18 months. | |
Diaminobenzidin (DAB) |
Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L) | |
Peroxidase |