Learn More
uvex Ultravision Schutzbrille mit CBR65-Glas
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
:
Linsentönung: Braun, CBR65
Beschreibung
- Klassische ergonomische Schutzbrille mit uneingeschränkter peripherer Sicht
- Rahmenfarbe: Transparentes Grau
- PC-Glas mit CBR65-Tönung (hellbraun)
- Zertifiziert in Übereinstimmung mit EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 172 (Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch)
- Zertifizierung: W 166 34 BT CE – 5-1,4 W1 BTKN CE
- Zuverlässiger UV 400-Schutz
- Hohe mechanische Stärke (B: 120 m/s)
- Uvex CBR65-Tönung verringert die Beanspruchung der Augen
- Antifog-Beschichtung innen, außen extrem kratzfeste und chemikalienbeständige Beschichtung (uvex supravision excellence)
- Ein intelligentes Belüftungssystem sorgt für optimale Tragbarkeit.
- Großer Rahmen, kann bequem als Überbrille getragen werden.
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Farbe | Transparentes Grau |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 172 |
Linsenfärbung | Braun, CBR65 |
Produkttyp | Anti-fog Goggles |
Kopfgurtmaterial | Textil |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Ultravision Schutzbrille mit CBR65-Glas >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur