Learn More
Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-WAX GC-Säulen
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ UltraFast GC-Säulen die Geschwindigkeit Ihrer Analysen deutlich.
Marke:  Thermo Scientific™ UFMC00001010503
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10137934
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
GC für Chemikalien, GC für Petrochemikalien, GC für die Umweltanalyse, GC für Aroma- und Duftstoffe
0.1 mm
Trace UltraFast GC-Gerät
Ultrafast
5 m
UltraFast UFC-WAX
5 m x 0.1 mm x 0.2 μm
0,2 µm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-WAX GC-Säulen > 5m x 0.1mm x 0.2μm