Learn More
Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-5 GC-Säulen
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ UltraFast GC-Säulen die Geschwindigkeit Ihrer Analysen deutlich.
Marke:  Thermo Scientific™ UFMC00002010006
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10301105
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
GC für Chemikalien, GC für Petrochemikalien, GC für die Umweltanalyse, GC für Aroma- und Duftstoffe
0,1 mm
Trace UltraFast GC-Gerät
Ultrafast
10 m
UltraFast UFC-5
10 m x 0,1 mm x 0,4 μm
0,4 µm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-5 GC-Säulen > 10 m x 0,1 mm x 0,4 μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.