Learn More
Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-264 GC-Säulen
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-264 GC-Säulen die Geschwindigkeit Ihrer Analysen deutlich.
Marke: Thermo Scientific™ UFMC00002010207
Beschreibung
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-264 GC-Säulen die Geschwindigkeit Ihrer Analysen deutlich. Wenn Ihr Labor täglich eine große Anzahl von Proben verarbeitet, bieten die UltraFast GC-Säulen die Verarbeitungsgeschwindigkeit und den Durchsatz, den Sie benötigen. Diese kurzen Säulen mit geringem Innendurchmesser sind für den Einsatz mit dem Thermo Scientific™ TRACE GC™ UltraFast Gaschromatographen konzipiert. Gemeinsam ermöglichten sie einen deutlichen Gewinn bei der Analysegeschwindigkeit, verglichen mit herkömmlichen GC-Verfahren.
Anwendungen:
- Chemikalien
- Petrochemie
- Umwelt
- Geschmacksstoffe und Duftstoffe
In UltraFast GC-Säulen werden kurze (2 bis 10 m) Kapillaren mit geringem Innendurchmesser und Temperaturprogrammierungen von üblicherweise mehr als 2 °C/s verwendet, was Peakbreiten im Bereich von 50 bis 200 ms ermöglicht. Somit dauert die Analyse im Durchschnitt maximal 1 Minute. Die Vorteile:
- Erheblich kürzere Analysedauer
- Um den Faktor 20 höherer Probendurchsatz
- Längere Nutzungsdauer der Säulen
Anwendungsbereiche der UltraFast UFC-264-Säulen:
- Flüchtige Stoffe
Spezifikation
GC für Chemikalien, GC für Petrochemikalien, GC für die Umweltanalyse, GC für Aroma- und Duftstoffe | |
0,1 mm | |
Trace UltraFast GC-Gerät | |
Ultrafast |
10 m | |
UltraFast UFC-264 | |
10 m x 0,1 mm x 0,5 μm | |
0,5 µm |