Learn More
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Plus Compensation Beads
Ultracomp eBeads Plus Compensation Beads sind die zweite Generation der Ultracomp Beads für die Durchflusszytometrie.
144.00 CHF - 463.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Kompensations-Beads
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anzahl Tests Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Tests Preis Menge & Verfügbarkeit  
16846071
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
01-3333-41
25 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16662224
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
01-3333-41
25
162.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16651194
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
01-3333-42
100
463.00 CHF
100 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindet die sphärischen Partikel zur Verwendung als einfarbige Kompensationskontrollen.
  • Binden an Maus-, Ratten- und Hamster-Antikörper, aber auch an Kaninchen- und rekombinante humane Antikörper.
  • Ausgelegt für die Verwendung in Kompensationsverfahren mit allen Fluorochromen, die von UV-Lasern (355 nm), Violett (405 nm), Blau (488 nm), Grün (532 nm), Gelbgrün (561 nm) und Rot (633-640 nm) angeregt werden.
  • Kompensieren ähnlich wie Zellen, wenn sie mit Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- und Super Bright 702-konjugierten Antikörpern verwendet werden.
  • Kompatibilität mit vielen Spezies: Binden an Maus-, Ratte-, Hamster-, Kaninchen- und rekombinante humane Antikörper
  • Verbesserte Kompatibilität mit Fluorophoren
  • Jeder Bead-Tropfen beinhaltet zwei positive Populationen: eine positive Population, die an alle Maus-, Ratte- oder Hamster-Antikörper bindet, und eine negative Population, die nicht an den Antikörper bindet.
  • Wird ein fluorochromkonjugierter Antikörper zu den Beads hinzugefügt, werden sowohl positive als auch negative Populationen beobachtet.
  • Diese bimodale Verteilung kann für einfarbige Kompensationskontrollen verwendet werden, um die Instrumente für Experimente mit mehrfarbiger Durchflusszytometrie einzurichten.
Spezifikation
Spezifikation
Kompensations-Beads
Dokumentation
Product Certifications
RUO (Nur für Forschungszwecke).
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Plus Compensation Beads