Learn More
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Kompensations-Beads
Sie wurden für die Verwendung bei der Kompensation mit allen Fluorochromen entwickelt, die durch ultraviolette, violette, blaue, grüne, gelb-grüne und rote Laser angeregt werden. UltraComp eBeads™ reagieren mit Antikörpern, die von Mäusen, Ratten und Hamstern stammen, und sind unabhängig von Immunglobulin-Leichtketten. 1 Tropfen (50 μl)/Test.
Marke:  Invitrogen™ 01-2222-42
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16881320
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Beschreibung
Beschreibung
  • Jeder Tropfen der Beads beinhaltet eine positive Population, die jeden Mäuse-, Ratten- oder Hamsterantikörper erfasst, und eine negative Population, die nicht mit dem Antikörper reagiert
  • Diese bimodale Verteilung kann für einfarbige Kompensationskontrollen in Experimenten mit mehrfarbiger Durchflusszytometrie verwendet werden
  • Kompatibel mit allen Fluorochromen, die von einem ultravioletten (355 nm) oder violetten (405 nm) Laser angeregt werden.
  • Sie müssen mit Standardfärbungspuffern verwendet werden, die PBS oder HBSS, Proteine wie BSA oder FKS und Natriumazid enthalten. Es dürfen keine weiteren Zusatzstoffe verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusszytometer
100 tests
Kompensations-Beads
100 Tests
eBeads™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3080144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number01-2222-42
Chargennummer3080133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2024 Catalog Number01-2222-42
Chargennummer3080091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2024 Catalog Number01-2222-42
Chargennummer3021964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog Number01-2222-42
Chargennummer3011763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number01-2222-42
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Kompensations-Beads > 100 Tests
Nur für Forschungszwecke