Learn More
Thermo Scientific Chemicals Probenröhrchen mit ultradünner Bohrung, 1 mm ID, < 3.98 mm AD
Zur Verwendung mit MKII Waagen zur Bestimmung der Suszeptibilität
83.40 CHF - 362.00 CHF
Spezifikation
Typ Probenröhrchen mit ultradünner Bohrung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15431447
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
036152.KG
Je 1
83.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15476155
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
036152.KJ
5/Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Innendurchmesser: 1 mm
Spezifikation
Spezifikation
Probenröhrchen mit ultradünner Bohrung
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Probenröhrchen mit ultradünner Bohrung, 1 mm ID, < 3.98 mm AD