Learn More
Thermo Scientific™ Reinstwasser-Verteilerblocks
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Reinstwasser-Verteilerblocks mit Ihren Ionenaustauscher-Anlagen.
258.80 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SDI-Systeme |
---|---|
Typ | Ultra Pure Wasserverteiler |
Material | PVC |
Breite (metrisch) | 280 mm |
Höhe (metrisch) | 170 mm |
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Reinstwasser-Verteilerblocks mit Ihren Ionenaustauscher-Anlagen.
- Kunststoff
- Anschlussmöglichkeit für Absperrventile
Spezifikation
SDI-Systeme | |
PVC | |
170 mm |
Ultra Pure Wasserverteiler | |
280 mm | |
50 mm |