Learn More
Thermo Scientific™ Reinstwasser-Verteilerblocks
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Reinstwasser-Verteilerblocks mit Ihren Ionenaustauscher-Anlagen.
Marke: Thermo Scientific™ 50155463
Additional Details : Gewicht : 0.85000kg
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Reinstwasser-Verteilerblocks mit Ihren Ionenaustauscher-Anlagen.
- Kunststoff
- Anschlussmöglichkeit für Absperrventile
Spezifikation
APCI-Verteiler1 Einlass, 2 Auslässe | |
Ultra Pure Wasserverteiler | |
PVC | |
170 mm |
SDI-Systeme | |
1 x R 3/4 Zoll Überwurfmutter; 2 x R 3/4 Zoll Außengewinde | |
280 mm | |
50 mm |