Learn More
OHAUS™ Ultra-Mehrzweck-Klammern
OHAUS™ Ultra-Mehrzweck-Klemmen sind für die sichere Handhabung und Positionierung einer Vielzahl von Laborglaswaren konzipiert.
61.50 CHF - 71.75 CHF
Spezifikation
Typ | Mehrzweckklemme |
---|---|
Material | Vernickelt |
Enthält | Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Größe (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Größe (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15782299
|
OHAUS™
30392254 |
Modell CLM-ULTRA3SZS | 0 bis 23 mm |
61.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15772299
|
OHAUS™
30392253 |
Modell CLM-ULTRA3DZS | 0 bis 32 mm |
61.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15762299
|
OHAUS™
30392252 |
Modell CLM-ULTRA3SZM | 0 bis 50 mm |
61.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15752299
|
OHAUS™
30392251 |
Modell CLM-ULTRA3DZM | 0 bis 70 mm |
61.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15742299
|
OHAUS™
30392250 |
Modell CLM-ULTRA3SZL | 0 bis 72 mm |
71.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15732299
|
OHAUS™
30392249 |
Modell CLM-ULTRA3DZL | 0 bis 103 mm |
71.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
- Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
- Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in vernickeltem Zink oder Edelstahl
- Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100 °C (inklusive aller 2 und 3-Klemmen)
Spezifikation
Mehrzweckklemme | |
Vernickelt | |
Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Ultra-Mehrzweck-Klammern