Learn More
ULBP2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | ULBP2 |
---|---|
Konzentration | 0.3 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16821204
|
Proteintech
13133-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16811204
|
Proteintech
13133-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
ULBP2 encodes a major histocompatibility complex (MHC) class I-related molecule that binds to the NKG2D receptor on natural killer (NK) cells to trigger release of multiple cytokines and chemokines that in turn contribute to the recruitment and activation of NK cells. The encoded protein undergoes further processing to generate the mature protein that is either anchored to membrane via a glycosylphosphatidylinositol moiety, or secreted. Many maligt cells secrete the encoded protein to evade immunosurveillance by NK cells. This gene is located in a cluster of multiple MHC class I-related genes on chromosome 6.Spezifikation
ULBP2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BZM5 | |
80328 | |
ULBP2 Fusion Protein Ag3798 | |
Primary | |
-20°C | |
ULBP2 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ALCAN alpha, N2DL 2, N2DL2, NKG2D ligand 2, NKG2DL2, RAET1H, UL16 binding protein 2, ULBP2 | |
ULBP2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |