Learn More
Merck Lösungsmittelbeständige Rührzellen
Für Anwendungen, die eine Kompatibilität mit Lösungsmitteln erfordern. Lösungsmittelbeständig Mischzellen sind autoklavierbar und verfügen über eine Membran.
Marke:  Merck XFUF07601
Artikelnummer. 10439722
  • 4955.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-10-2025
Beschreibung
Für Anwendungen, die die Kompatibilität mit Lösungsmitteln erfordern, ist diese Millipore Mischzelle in zwei Größen erhältlich. Bestimmte Aldehyde, Ketone (z. B. Aceton) und aliphatische Ether/Ester können die Lebensdauer der Fluorkohlenstoff-O-Ringe verringern.
Zylinder aus Borosilikatglas und PTFE-Komponenten für eine breite Kompatibilität
Autoklavierbar mit angebrachter Membran
Die Öffnung der oberen Platte ermöglicht den Zugriff auf den Inhalt ohne Demontage
Nur wenige Komponenten, daher einfach zu reinigen und zu montieren
Für 47 mm-Scheibenfilter
Anwendungen: Konzentration und Pufferaustausch mit organischen Lösungsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Borosilikatglas
Proteinentsalzung, Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration
Lösungsmittelbeständig
Mischzelle
300mL
76 mm
11 cm
Für 76 mm-Membranen
40 cm2
Lösungsmittelbeständige Mischzellen, für 76 mm-Membranen
Je 1
1 ml
165 mm
76 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Lösungsmittelbeständige Rührzellen > Durchmesser: 76 mm