Learn More
VELP Scientifica™ UDK 169 Automatische Destillation und Titration mit AutoKjel-Autosampler
Vollautomatische Destillation und Titration mit Autosampler zur Bestimmung von Kjeldahl-Proteinen, Non-Protein-Stickstoff (NPN), flüchtigen Stoffen und mehr. Der Autosampler gewährleistet einen hohen Probendurchsatz, maximale Flexibilität und bedienerlosen Betrieb.
Marke:  VELP Scientifica™ S30200165
Artikelnummer. 17302151
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das UDK 169 wurde konzipiert für Labore mit hohem Probendurchsatz, die präzise und reproduzierbare Ergebnisse von Kjeldahl-Stickstoff TKN, Proteinen, Ammoniakstickstoff, Nitratstickstoff (Dewarda), TVBN, Sulfiten, Phenolen, flüchtigen Säuren, Cyaniden und Alkoholgehalt suchen.
Das UDK 169 in Kombination mit dem AutoKjel Autosampler ist ein hochproduktives System zur eigenständigen Verarbeitung von Probenröhrchen, die direkt in die vollautomatische Destillations- und Titrationseinheit eingespeist werden.
  • Das vollautomatische Verfahren gewährleistet effiziente Abläufe und eine gleichzeitig stattfindende Destillation und Titration
  • Kürzeste Zeit bis zum Ergebnis mit der Online-Titration und automatischer Ergebnisberechnung
  • Höchste Ergebnisgenauigkeit und Präzision dank des integrierten kolorimetrischen Titrators mit Hochpräzisionsbürette
  • Programmierbare Zugabe von Borsäure, Wasser und Natriumhydroxid
  • Wählbare Dampferzeugerleistung von 10 % bis 100 %
  • Exklusiver Titan-Kondensator und patentierter Dampferzeuger
  • Automatische Entfernung von Rückständen aus Titrator und Probenröhrchen
  • Übersichtliche und intuitive Bedienung dank der intelligenten Benutzeroberfläche und 7 Zoll (17,8 cm)-Digitalanzeige
  • Maximale Sicherheit für den Bediener
  • Unübertroffene Flexibilität mit dem Autosampler und einem umfangreichen Sortiment an Zubehörteilen
  • Anschlussmöglichkeit: 2 USB (Waage, Barcodescanner, Maus, Drucker, Stift-Laufwerk; Wi-Fi-Adapter); Ethernet (PC, Velp Ermes Cloud Platform); RS232 (Autosampler)
Spezifikation
Spezifikation
2200 W bei 230 V
Karussell mit 24 Positionen (250 ml-Reagenzglas), 250 ml-Reagenzgläser (24 Stück), Zulauf- und Ablaufröhrchen mit Sensortanks (zwei 20 l-Tanks, ein 10 l-Tank, ein 5 l-Tank), Kit zur Aufrüstung des UDK 169
15 A
Korrosionsbeständiges Technopolymer
CE, UKCA, Nemko, CB-TESTZERTIFIKAT-Zertifikat D'ESSAI OC
UDK 169 Destillationsgerät mit Kjeldahl-Autosampler
50/60 Hz
230 V
1730 mm
Kjeldahl-Destillationseinheit
31 kg
640 x 830 x 1730 mm
Nicht autoklavierbar
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
VELP Scientifica™ UDK 169 Automatische Destillation und Titration mit AutoKjel-Autosampler > Kjeldahl-Destillationseinheit; Modell: UDK 169 Destillationsgerät mit Kjeldahl-Autosampler