Learn More
VELP Scientifica™ UDK 139 halbautomatische Kjeldahl-Destillationseinheit
Halbautomatische Destillation, zur Bestimmung von Kjeldahl-Proteinen, Non-Protein-Stickstoff (NPN), flüchtigen Stoffen und mehr. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit hoher Zuverlässigkeit und fortschrittlicher Leistung.
Marke: VELP Scientifica™ F30200135
Beschreibung
Die UDK 139 ist eine praktische und zuverlässige Lösung für sichere, halbautomatische Destillationen. Das perfekte Destillationsgerät für Labore, die präzise und reproduzierbare Ergebnisse von Kjeldahl-Stickstoff TKN, Proteinen, Ammoniakstickstoff, Nitratstickstoff (Dewarda), TVBN, Sulfiten, Phenolen, flüchtigen Säuren, Cyaniden und Alkoholgehalt suchen.
Die Kjeldahl-Destillationseinheit UDK 139 kombiniert ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit hoher Zuverlässigkeit und fortschrittlicher Leistung.
- Das halbautomatische Verfahren sorgt für einen effizienten Betrieb
- Programmierbare Zugabe von Wasser und Natriumhydroxid
- Wählbare Dampferzeugerleistung von 10 % bis 100 %
- Exklusiver Titan-Kondensator und patentierter Dampferzeuger
- Automatische Entfernung von Rückständen aus Probenröhrchen
- Übersichtliche und intuitive Bedienung dank der intelligenten Benutzeroberfläche und 7 Zoll (17,8 mm)-Digitalanzeige
- Maximale Sicherheit für den Bediener
- Unübertroffene Flexibilität mit einem umfangreichen Zubehörsortiment
- Anschlussmöglichkeit: 2 USB (Maus, Drucker, Stift-Laufwerk, Wi-Fi-Adapter); Ethernet (PC, Velp Ermes Cloud-Plattform)
Spezifikation
2200 W bei 230 V | |
Reagenzgläser Ø 42 x 300 mm (A00001080) Sammelkolben 250 ml (10001106) Zange für Reagenzgläser (1000247) | |
15 A | |
Korrosionsbeständiges Technopolymer | |
CE, UKCA, Nemko, CB-TESTZERTIFIKAT-Zertifikat D'ESSAI OC | |
UDK 139 Halbautomatisches Destillationsgerät ohne Titrator | |
50/60 Hz |
230 V | |
780 mm | |
Kjeldahl-Destillationseinheit | |
26 kg | |
416 x 385 x 780 mm | |
Nicht autoklavierbar |