Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter (ASTM)
Ubbelohde Viskosimeter sind für automatische Messungen kalibriert
Marke:  SI Analytics™ 285401255
Artikelnummer. 10395191
  • 483.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Kalibriert für automatische Messungen
  • ASTM
  • Typ-Nr. 527 00
  • Kapillarröhrchen Nr. 0
  • Konstante K = 0,001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ubbelohde Viskosimeter
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter (ASTM) > Für automatische Messungen