Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskometer (STD)
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten Unkalibriertes SI Analytics™ Ubbelohde-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
295.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Viskosimeter |
---|---|
Calibrated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
Enthält | Ringmarkierungen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten |
Produktcode | Marke | Ungefähre Konstante | Viskositätsbereich | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ungefähre Konstante | Viskositätsbereich | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10460951
|
SI Analytics™
285400345 |
0.1 K | 10 bis 100 cSt | 1.13 mm Durchmesser |
295.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10561541
|
SI Analytics™
285400304 |
0.003 K | 0,5 bis 3 cSt | 0.47 mm Durchmesser |
295.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
- Nicht kalibriert
- Ohne Konstante zur Bestimmung der relativen Viskosität
- Füllmenge von 15 bis 20 ml
Spezifikation
Viskosimeter | |
DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) | |
Für die Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten |
Ja | |
Ringmarkierungen | |
15 bis 20 ml |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Ubbelohde Viskometer (STD)