Learn More
uvex U-Fit Strong N2000 Chemical Protection Gloves
Reinforced, disposable nitrile rubber safety gloves provide protection against chemicals and splashes, with a high degree of mechanical resistance.
Marke: uvex 6096207
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verstärkte Einweghandschuhe aus Nitrilkautschuk
- Texturierte Fingerspitzen für eine verbesserte Griffigkeit
- Beständig gegen Fett, Mineralöle und eine Vielzahl von Chemikalien
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
- Ideal für Reinigungs- und Laborarbeiten sowie die Lebensmittelindustrie
Spezifikation
Labor | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Nitril-Kautschuk | |
Klein | |
JKLOPST | |
Unisex |
Blau | |
Yes | |
Chemical-resistant Gloves | |
Typ A | |
Chemikalienhandhabung, Reinigung, Nahrungsmittelindustrie, Laborarbeit und Malerarbeiten | |
U-Fit Strong N2000 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex U-Fit Strong N2000 Chemical Protection Gloves > Klein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur