Learn More
uvex U-Fit Strong N2000 Chemical Protection Gloves
Reinforced, disposable nitrile rubber safety gloves provide protection against chemicals and splashes, with a high degree of mechanical resistance.
Marke:  uvex 6096211
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17230521
  • 30.95 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Verstärkte Einweghandschuhe aus Nitrilkautschuk
  • Texturierte Fingerspitzen für eine verbesserte Griffigkeit
  • Beständig gegen Fett, Mineralöle und eine Vielzahl von Chemikalien
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
  • Ideal für Reinigungs- und Laborarbeiten sowie die Lebensmittelindustrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Labor
Zur einmaligen Verwendung
Nitril-Kautschuk
Größe 2X
JKLOPST
Unisex
Blau
Yes
Chemical-resistant Gloves
Typ A
Chemikalienhandhabung, Reinigung, Nahrungsmittelindustrie, Laborarbeit und Malerarbeiten
U-Fit Strong N2000
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex U-Fit Strong N2000 Chemical Protection Gloves > Größe 2X