Learn More
uvex U-Chem 3500 Safety Glove
The Uvex U-chem 3500 chemical protection gloves are ideal for handling a variety of different chemicals.
Marke:  uvex 6018807
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17797739
  • 174.00 CHF / 10 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Chemikalienschutzhandschuh mit Stulpe für den Umgang mit verschiedenen Chemikalien
  • Vollständig beschichtet mit Chloropren und Nitrilkautschuk (NBR)
  • Obermaterial Baumwolle
  • Hervorragende Griffigkeit bei warmen und nassen Werkstücken
  • Hohe Beständigkeit gegen Aceton, Reinigungsmittel, Klebstoffe und Lösungsmittel
  • Sehr bequem zu tragen dank nahtlosem Baumwollfutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 388:2016 (3 1 2 1 X), EN 374: Typ A (A C J K L M N O P S T), EN 407 (X 1 X X X X X)
Yes
Chemical-resistant Gloves
Orange
Baumwolle, NBR
7
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex U-Chem 3500 Safety Glove > Größe: 7