Learn More
DuPont™ Tyvek™ SafeSPEC™ PT31LO Hose aus Tyvek™-Gewebe, weiß
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Die DuPont™ Tyvek™ 500 Hose bietet eine hervorragenden Schutz gegen feine Partikel und Fasern bis zu einer Größe von 1 Mikrometer.
Marke: DuPont™ D13496109
219.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konstruktion aus flash-gesponnenem HDPE
- Elastische Taille
- Abgesteppte Nähte
- Keine Taschen
- Weiß
- PSA-Kategorie I
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
Spezifikation
Mittel | |
Tyvek Gewebe | |
CE-zertifiziert, EN 1149-5 | |
Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten |
Hosen | |
Weiß | |
Elastisch | |
Innennaht mit Ziernaht |