Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL30NP Modell Laborkittel
Gewährleisten verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. DuPont™ Tyvek™ PL30NP Laborkittel mit Kragen sind aus flashgesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort.
Marke: DuPont™ D13398975
245.81 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ohne Silikon
- Mit 5 Druckknopfverschlüssen
- Elastische Bündchen (nicht getunnelt)
- Gesteppte Innennähte
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, stößt jedoch wasserbasierte Flüssigkeiten und Aerosole ab
- Ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel (bis zu 1 Mikron), ultra-fusselarm und antistatisch behandelt
- Anwendungen umfassen pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestabtragung/-sanierung, allgemeine Wartung/Bedienung, Spritzlackierung und allgemeine Reinigung
Spezifikation
Laborkittel | |
HDPE | |
5 Druckknöpfe | |
Chemicals | |
None | |
EN 1149-5 |
Extragroß | |
Weiß | |
Elastisch | |
Below Hip-length | |
Genäht (innenliegend) |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.