Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL300 Laborkittel
Click to view available options
Größe:
Klein
Groß
Extragroß
Größe 2X
Beschreibung
- Ohne Silikon
- Mit Kragen, Reißverschluss und 2 Taschen
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
- Hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis in den 1 Mikrometerbereich), extrem fusselarm und antistatisch behandelt
- Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Chemical Resistant Lab Coat |
Größe | Klein |
Geschlecht | Unisex |
Material | HDPE (Polyethylen hoher Dichte) |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Stulpenform | Elastisch |
Einwegprodukt | Limited-use |
Sterilität | Unsteril |
Widerstand | Chemische Resistenz |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ PL300 Laborkittel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur