Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL30 Laborkittel
Besserer Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. DuPont™ Tyvek™ 500 Laborkittel mit Kragen gewährleisten eine ausgezeichnete Abdichtung gegenüber feinen Partikeln und Fasern, sind extrem fusselarm und mit einer antistatischen Beschichtung versehen.
63.03 CHF - 346.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Chemical Resistant Lab Coat |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material | HDPE |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11742594
|
DuPont™
D13396069 |
Groß |
346.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15541362
|
DuPont™
D13396079 |
Mittel | N/A | |||||||
15531362
|
DuPont™
D13396050 |
Extragroß | N/A | |||||||
11752594
|
DuPont™
D13396040 |
Größe 2X |
346.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ohne Silikon
- Abgesteppte innere Säume
- 3 Taschen und 5 Druckknopfverschlüsse
- Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte
- Für ein optimales Gleichgewicht aus Schutz, Langlebigkeit und Komfort
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab
- Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Spezifikation
Chemical Resistant Lab Coat | |
HDPE | |
Ja | |
Chemicals |
Unisex | |
Druckknöpfe | |
Unsteril |