Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing provides an excellent barrier from microbial contamination
Marke:  Keystone Cleanroom Products BBTMGTVK06
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17707857
  • 697.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für Geräteteile, die schwer sind, scharfe Kanten aufweisen oder für die nach der Sterilisation eine Oberflächendesinfizierung erforderlich ist
  • Hergestellt aus DuPont Tyvek™ und einer flexiblen Polyester-Folie, die autoklaviert werden kann
  • Die Schläuche sind fusselfrei, extrem widerstandsfähig, feuchtigkeits- und durchstechfest
  • Die Tyvek™-Seite ist hoch atmungsaktiv und bietet gleichzeitig eine hervorragende Barriere gegen mikrobielle Kontamination
  • Die klare Folienseite ist besonders durchsichtig, strapazierfähig und widerstandsfähig
  • aufgebracht auf einem sauberen Kunststoffkörper, um die mögliche Einführung von Cellulosepartikeln zu minimieren
  • Sollte mit einem validierbaren Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät verschlossen werden. Kann bei Bedarf mit Klebeband verschlossen werden.
  • Beim Öffnen der abziehbaren Siegel entstehen keine Feinstaubpartikel in der Luft
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Abziehbare Versiegelungen ermöglichen eine einwandfreie aseptische Methode und die Präsentation von sterilisiertem Inhalt
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Heißsiegel oder Klebeband
Single-use
HDPE
Yes
500 ft
6 in.
Sterilization Reel
Konformitätsbescheinigung (COC)
Weiß
Dampfsterilisierung
Non-sterile
500 ft x 6 in
152 m
15.2 cm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer513281 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/05/2025 Catalog NumberBBTMGTVK06
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing > (500 ft x 6 in)