Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC183B TS Coverall, Sterile, Double Bagged
Unhooded gamma-sterilized coveralls are aseptically folded and feature bound internal seams, tunneled elastication at wrists and ankles, elasticated waist at back, Tyvek™ covered elasticated thumb loops, and a storm flap.
348.00 CHF - 408.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material | Tyvek™ |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17889413
![]() |
DuPont™
D15560732 |
Small |
348.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17869403
![]() |
DuPont™
D15560733 |
Medium |
348.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17819413
![]() |
DuPont™
D15560734 |
Large |
348.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17829413
![]() |
DuPont™
D15560735 |
X-Large |
348.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17859413
![]() |
DuPont™
D15560736 |
2X-Large |
348.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17849413
![]() |
DuPont™
D15560737 |
3X-Large |
408.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gamma-sterilized
- Bound internal seams
- Elasticated waist at back for good fit
- Tyvek™ covered elasticated thumb loops
- Tunneled elastication at wrists and ankles
- Front zipper closure
- Storm flap
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
- Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms, and non-hazardous water-based light liquid splash
- Breathable and low linting
- Sterilized by gamma-irradiation
- Folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 5 cleanroom
- Packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag
- Packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas
- Typically used in cleanrooms within the hospital pharmacies, biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
Tyvek™ | |
Single-use | |
Elastisch | |
Kragen | |
Zipper | |
Steril | |
Yes |
Unisex | |
White | |
Elastisch | |
Elastic | |
Ohne Kapuze | |
Bound | |
Partikel | |
D15560 |