Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 270B WS Lab Coats, Sterile, Double Bagged
BIOPHARMA
Gamma-sterilized lab coats with bound neck are asepcially folded and feature bound internal seams, tunnelled at wrists, and a front snap closure.
349.00 CHF - 358.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Controlled Environments Lab Coat
Geschlecht Unisex
Material Tyvek
Farbe Weiß
Verschlusstyp Snaps
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17899313
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
DuPont™
D15560759
Klein
349.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17819323
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
DuPont™
D15560760
Mittel
349.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17879323
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
DuPont™
D15560761
Groß
349.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17859323
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
DuPont™
D15560762
Extragroß
349.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17879313
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
DuPont™
D15560763
349.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17869313
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
DuPont™
D15560764
Größe 3X
358.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Clean-processed and gamma-sterilized
  • Bound internal seams
  • Tunnelled elastication at wrists
  • Front snap closure for easy donning and doffing
Tyvek™ IsoClean™ delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process Tyvek™ IsoClean™ provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash. Tyvek™ IsoClean™ is also breathable and low linting.
Tyvek™ IsoClean™ accessories (option code WS) have been sterilized by gamma- irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 5 cleanroom. All DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterile accessories (option code WS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag.
Garments and accessories made of sterile Tyvek™ IsoClean™ are typically used in cleanrooms within the hospital pharmacies, biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.
Spezifikation
Spezifikation
Controlled Environments Lab Coat
Tyvek
Snaps
Single-use
Particulates, Light Liquid Splash
Yes
Unisex
Weiß
Elastisch
Steril
Keine
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 270B WS Lab Coats, Sterile, Double Bagged