Beschreibung
- Full face opening with loops and ties
- Bound seams: tightly sewn seam is covered with garment fabric to reinforce seam protection and reduce potential for liquid and particle penetration
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Protective hood |
Größe | Universal |
Material | Tyvek |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Ties |
Modell | IC668B |
Saumtyp | Bound |
Sterilität | Steril |
Verpackungsart | Individually Packaged |
Menge | 100/Pk. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kapuze mit Bändern >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur