Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Haube mit angebrachter Maske
Stabile und bequeme Haube mit angebrachter Maske bieten eine inhärente Barriere für Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer.
Marke: DuPont™ D15553188
Beschreibung
- Gebundene Frontöffnung für geringen Partikelabwurf
- Aseptisch gefaltet
- Atmungsaktiv und fusselarm
- Das Zubehör ist einzeln doppelt verpackt
- Die angebrachte Maske ist eine blaue sterile Reinraum-Maske aus plissierter Polyethylen-Außenschicht mit einer Breite von 17,5 cm. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine PSA-Maske (z. B. keine FFP1-, 2- oder 3-Maske) handelt.
Spezifikation
Haube | |
Ties with Loops | |
Gebunden | |
ISO 11137-1, ISO-Klasse 5 |
Einheitsgröße | |
Gebunden | |
Steril | |
Reinräume in der Biotech-, Pharma-, Medizinprodukte-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie sowie in anderen gefährdeten oder kontrollierten Bereichen. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2308143 | Sterilitätszertifikat | 28/04/2023 | D15553188 |
AHS2244158 | Sterilitätszertifikat | 07/12/2022 | D15553188 |
AHS2239140 | Sterilitätszertifikat | 26/10/2022 | D15553188 |
AHS2235147 | Sterilitätszertifikat | 28/09/2022 | D15553188 |