Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Schirmmütze Artikelnummer.: 16488353
Verfügbar ab: 01-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Schirmmütze
Artikelnummer. 16488353 Alle ansehen DuPont Produkte
Produkttyp: Baretthaube
Click to view available options
Produkttyp: Baretthaube
Artikelnummer. 16488353
Marke: DuPont™ D15531628
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strapazierfähige und bequeme Schirmmütze, die eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliches Bespritzen mit Leichtflüssigkeit auf Wasserbasis bereitstellt.
  • Elastisches Kopfband
  • Einheitsgröße
  • Tyvek™ IsoClean™ (Optionen-Code 0B, 00 und BH) Kleidungsstücke und Zubehör sind weder sauber-verarbeitet noch gammabestrahlt, werden aber in einer kontrollierten Umgebung hergestellt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Baretthaube
Größe Einheitsgröße
Farbe Weiß
Modell IC 729 S WH
Saumtyp Umgestochen
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinräume in der Biotech-, Pharma-, Medizinprodukte-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie sowie in anderen gefährdeten oder kontrollierten Bereichen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Schirmmütze >