Learn More
DuPont™ Tyvek™ Industrie-Schutzanzüge
Für die optimale Balance von Schutz, Langlebigkeit und Komfort. DuPont™ Tyvek™ 500 Industry Coveralls mit Kragen bestehen aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte.
Marke: DuPont™ D13984290
185.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Kragen
- Steppnähte innen
- Reißverschluss aus TYVEK™ mit Blende
- Elastische Bündchen, Knöchel und Taille
- Antistatische Behandlung
- Kategorie III, Typ 5/6
Bestellinformation
dimSize
Spezifikation
Schutzanzug mit Kragen | |
HDPE | |
Elastisch | |
Kragen | |
Genäht, Geklebt | |
Standard-Falte | |
Reißverschlusslasche, Bündchen mit Tunnelzug und elastischer Kapuzenabschluss | |
100/Packung |
3XL | |
Weiß | |
Elastisch | |
Reißverschluss mit Sturmklappe | |
Kategorie III, Typ 5 und 6 | |
EN 1073-2, EN 1149-5 | |
124 bis 132 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Industrie-Schutzanzüge > Größe:Größe 3X
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur