Learn More
DuPont™ Tyvek™ Industrie-Schutzanzüge
GREENER_CHOICE
Für die optimale Balance von Schutz, Langlebigkeit und Komfort. DuPont™ Tyvek™ 500 Industry Coveralls mit Kragen bestehen aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte.
Marke:  DuPont™ D13395672
728.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11773073
  • 908.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Kragen
  • Innenliegende Nähte
  • TYVEK™ Reißverschluss mit Abdeckung
  • Elastikeinsatz in Arm- und Beinbündchen sowie Hüftbereich
  • Antistatisch
  • Kategorie III, Typ 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzanzug Modell Industrie
HDPE
Elastisch
Elastisch
Reißverschluss mit Sturmklappe
Kategorie III, Typ 5 und 6
EN 1073-2, EN 1149-5
Für Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, der pharmazeutischen Produktion oder in Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien.
2XL
Weiß
Elastisch
Kragen
Genäht
Standard-Falte
Elastische Handgelenke, Reißverschluss vorne
100/Packung
Dokumentation
Product Information
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Industrie-Schutzanzüge > Größe:Größe 2X