Learn More
DuPont™ X100 TYVEK Haube, Modell PH30LO, Einheisgroesse
Breiter Flansch und elastischer Bereich um Hals und Gesicht bieten verbesserten Schutz für Körperteile, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind.
Marke: DuPont™ D13395804
138.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus flash-gesponnenem HDPE
- Breiter Bund und elastisch um Hals und Gesicht herum
- Abgesteppte innere Säume
- Weiß
- PSA-Kategorie I
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
Spezifikation
Tyvek Haube | |
HDPE | |
Genäht | |
100/Pckg. |
Universal | |
Weiß | |
PSA-Kategorie I, EN 1149-5 | |
Flashspun HDPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ X100 TYVEK Haube, Modell PH30LO, Einheisgroesse > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur