Learn More
DuPont™ Tyvek™ Jacken mit Kapuze
Gewährleisten verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. Die DuPont™ Tyvek™ 500 Jacke mit Haube ist aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort.
Marke:  DuPont™ D13496063
342.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12683690
  • 365.00 CHF / 50 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Speziell für den Einsatz mit Tyvek™ Bekleidung entwickelt
  • Konstruktion aus flash-gesponnenem HDPE
  • Abgesteppte innere Säume
  • Reißverschluss vorne
  • Elastische Haube und Handgelenke
  • Weiß
  • PSA-Kategorie I
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mittel
Weiß
EN 1149-5
Ablauf
HDPE
Reißverschluss
Genäht (innenliegend)
Pharmazeutische Handhabung, chemischer Schutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/allgemeiner Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigung und vieles mehr
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Jacken mit Kapuze > Größe: Mittel