Learn More
DuPont™ Tyvek™ Jacken mit Kapuze
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Beschreibung
- Speziell für den Einsatz mit Tyvek™ Bekleidung entwickelt
- Konstruktion aus flash-gesponnenem HDPE
- Abgesteppte innere Säume
- Reißverschluss vorne
- Elastische Haube und Handgelenke
- Weiß
- PSA-Kategorie I
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Extragroß |
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Zertifizierung/Konformität | EN 1149-5 |
Saumtyp | Genäht (innenliegend) |
Produkttyp | Ablauf |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische Handhabung, chemischer Schutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/allgemeiner Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigung und vieles mehr |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Jacken mit Kapuze >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur