Learn More
DuPont™ Tyvek™ Classic Plus Schutzanzüge
Mit Daumenschlaufen. Dupont™ Tyvek™ Classic Plus Schutzanzüge besitzen eine anwenderfreundliche Kapuze mit Gummizug.
Marke: DuPont™ D13395272
206.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Selbstklebender Kinnriemen für festen Sitz des Anzuges an der Gesichtsmaske
- Genähte und überklebte Nähte für mehr Schutz und Festigkeit
- Tyvek Reißverschluss mit Abdeckung für verbesserten Schutz
- Elastisches Gesicht, Handgelenke und Knöchel sowie eingeklebter elastischer Taillenbund
- Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
- Hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis in den 1 Mikrometerbereich), extrem fusselarm und antistatisch behandelt
- Zu den Anwendungsgebieten gehören Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, der Arzneimittelherstellung oder in Forschungs- und Biosicherheitslabors, medizinische Anwendungen und bei biologischen Gefahren
Bestellinformation
dimSize
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze | |
HDPE | |
Elastisch | |
Daumenschlaufe | |
Elastisch | |
Genäht, Geklebt | |
Chemisch, Flüssigkeit | |
116 bis 124 cm |
2XL | |
Weiß | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Reißverschluss mit selbstklebender Klappe und Kinnabdeckung | |
Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B | |
Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B, EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination), (EN 1149-5) | |
Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, in der pharmazeutischen Produktion oder in Forschungs- und Biosicherheitslabors |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Classic Plus Schutzanzüge > Größe: 2 Extragroß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur