Learn More
DuPont™ Tyvek™ Classic Plus Schutzanzüge
Mit Daumenschlaufen. Dupont™ Tyvek™ Classic Plus Schutzanzüge besitzen eine anwenderfreundliche Kapuze mit Gummizug.
Marke:  DuPont™ D13395272
827.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11733083
  • 964.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Selbstklebender Kinnriemen für festen Sitz des Anzuges an der Gesichtsmaske
  • Genähte und überklebte Nähte für mehr Schutz und Festigkeit
  • Tyvek Reißverschluss mit Abdeckung für verbesserten Schutz
  • Elastisches Gesicht, Handgelenke und Knöchel sowie eingeklebter elastischer Taillenbund
  • Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
  • Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
  • Hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis in den 1 Mikrometerbereich), extrem fusselarm und antistatisch behandelt
  • Zu den Anwendungsgebieten gehören Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, der Arzneimittelherstellung oder in Forschungs- und Biosicherheitslabors, medizinische Anwendungen und bei biologischen Gefahren
Bestellinformation
dimSize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze
HDPE
Elastisch
Daumenschlaufe
Elastisch
Genäht, Geklebt
Chemisch, Flüssigkeit
116 bis 124 cm
2XL
Weiß
Elastisch
Mit Kapuze
Reißverschluss mit selbstklebender Klappe und Kinnabdeckung
Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B
Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B, EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination), (EN 1149-5)
Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, in der pharmazeutischen Produktion oder in Forschungs- und Biosicherheitslabors
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Classic Plus Schutzanzüge > Größe: 2 Extragroß