Learn More
DuPont™ Tyvek™ Classic Plus Schutzanzüge
Mit Daumenschlaufen. Dupont™ Tyvek™ Classic Plus Schutzanzüge besitzen eine anwenderfreundliche Kapuze mit Gummizug.
Marke:  DuPont™ D13395299
812.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11713083
  • 964.00 CHF / 100 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Selbstklebender Kinnriemen für festen Sitz des Anzuges an der Gesichtsmaske
  • Genähte und überklebte Nähte für mehr Schutz und Festigkeit
  • Tyvek Reißverschluss mit Abdeckung für verbesserten Schutz
  • Elastisches Gesicht, Handgelenke und Knöchel sowie eingeklebter elastischer Taillenbund
  • Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
  • Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
  • Hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis in den 1 Mikrometerbereich), extrem fusselarm und antistatisch behandelt
  • Zu den Anwendungsgebieten gehören Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, der Arzneimittelherstellung oder in Forschungs- und Biosicherheitslabors, medizinische Anwendungen und bei biologischen Gefahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze
HDPE
Eingeklebter Gummizug
Daumenschlaufe
Elastisch
Genäht, Geklebt
Chemisch, Flüssigkeit
100 bis 108 cm
174 bis 182 cm
L
Weiß
Elastisch
Mit Kapuze
Reißverschluss mit selbstklebender Klappe und Kinnabdeckung
Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B
Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B, EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination), (EN 1149-5)
Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, in der pharmazeutischen Produktion oder in Forschungs- und Biosicherheitslabors
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Classic Plus Schutzanzüge > Größe: Groß