Learn More
DuPont™ Tyvek™ 800 J
Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek™ 800 J Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet.
Marke: DuPont™ D15441684
290.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Die Kleidung schützt nicht vor ionisierender Strahlung Dieses Kleidungsstück und/oder Gewebe sind keine Flammschutzmittel und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbarer Umgebung verwendet werden.
Beschreibung
- Tyvek™ 800J-Kleidungsstücke vereinen die Beständigkeit gegen anorganische Chemikalien auf Wasserbasis mit niedriger Konzentration (auch unter Druck) mit der Festigkeit und Haltbarkeit von Tyvek™ dank einer innovativen Stofftechnologie und einem verbesserten Bekleidungsdesign. Die Tyvek™ 800J Overalls wurden nach unseren höchsten Standards entwickelt und sind weich, bequem und leicht, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Sie sind jetzt mit versäuberten und versiegelten Nähten erhältlich, die die Leistung von Typ 3/4/5/6 Kleidungsstücken bieten, die gemäß den Standards gegen unter Druck stehende Flüssigkeiten, schwere flüssige Aerosole und luftgetragene Feststoffpartikel getestet wurden. Die Overalls bieten eine effektive Barriere gegen viele anorganische Chemikalien auf Wasserbasis in niedriger Konzentration und Partikeln (bis zu 1.0 Mikrometer) und sind ölabweisend. Tyvek™ 800J Overalls eignen sich für Anwendungen wie industrielle Reinigung, chemische Verpackung und Umverteilung, Abfallbehandlung und -entsorgung sowie für den Umweltschutz. Tyvek™ 800J Typ3/4/5/6 Overalls bieten die folgenden Sicherheits- und Komfortvorteile:
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
- Schutz gegen infektiöse Erreger (EN 14126) einschließlich Resistenz gegen Penetration durch Blut und Körperflüssigkeiten mit synthetischem Blut (ISO 16603) und Resistenz gegen Penetration durch über Blut übertragene Krankheitserreger unter Verwendung von Phi-X174 Bakteriophagen (ISO 16604)
- EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Gewebe und Nähte bieten eine chemische Permeationsbarriere für anorganische Chemikalien auf Wasserbasis mit geringer Konzentration
- Versäuberte und versiegelte Nähte für mehr Schutz und Festigkeit
- Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an die Gesichtsmaske
- Kapuze, Bündchen und Knöchel elastisch sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
- Elastische Daumenschlaufen halten die Ärmel in ihrer Position
Spezifikation
XL | |
Tyvek™ | |
Ja | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Frontreißverschluss mit Klappe | |
Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination) | |
mit Kapuze | |
Tyvek™ 800 J | |
43 - 46 in. | |
160 μm | |
180 bis 188 cm | |
25/Karton |
Unisex | |
Weiß | |
Gummizug eingeklebt | |
Daumenschlaufe, Elastisch | |
Elastisch | |
Genäht, Geklebt | |
Chemikalien, Flüssig, Partikel, Antistatisch, Wasser | |
Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination) Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite | |
Keine | |
108 bis 116 cm | |
Industrielle Reinigung, Arbeit in petrochemischen Anlagen, in der Kanalisation und bei Wartungsarbeiten. | |
59 g/m2 |
Videos
-
DuPont Tyvek 800 J - Whatever the world throws at you - you're comfortably protected