Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert (Ecopack)
GREENER_CHOICE
Kapuzenschutzhülle mit elastischem Taillenbund und ergonomischem, schützendem Design.
Marke:  DuPont™ D15359243
674.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17311609
  • 872.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Der Overall mit Kapuze ist robust und dennoch leicht bei weniger als 180 Gramm pro Kleidungsstück.Die dreiteilige Kapuze sorgt für eine optimale Passform an Kopf und Gesicht beim Drehen.Die Tyvek™ Kleidungsstücke sind aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort.Tyvek™ ist durchlässig für Luft und Wasserdampf, weist jedoch Flüssigkeiten auf Wasserbasis und Aerosole abEs bietet eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis zu 1 Mikrometer groß), ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt.
Zu den Anwendungen für Tyvek™ 500 Xpert-Kleidungsstücke gehören die in der pharmazeutischen Handhabung, chemischen Verarbeitung, der Öl- und Gasindustrie, allgemeiner Wartung und Betrieb, automatischer Spritzlackierung und mehr.
  • Ohne Silikonzugabe
  • Elastischer Gesichts-, Handgelenk- und Fußgelenkbereich
  • Eingeklebtes elastisches Taillenband
  • Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
  • Großer, leicht zu greifender Reißverschluss
  • Tyveki™ AUTO-LOCK Reißverschluss und Reißverschlussabdeckung für verbesserten Schutz
  • Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B
  • Schutz vor radioaktiver Kontamination
  • Antistatische Behandlung auf beiden Seiten
  • Abgesteppte äußere Säume
  • Sehr geringe innere Leckage durch optimierten Aufbau
Das Eco Pack enthält 25 Kleidungsstücke in einem Wertpaket zusammen mit einer Gebrauchsanweisung anstelle einer individuellen Verpackung zusammen mit einer Gebrauchsanweisung für jedes Kleidungsstück.Das Produkt und seine Leistung bleiben genau gleich, aber die Veränderungen in der Verpackung, reduzieren den Einsatz von Papier und Kunststoff und helfen so, den Planeten besser zu schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
M
Polyethylen
Elastisch
mit Kapuze
Unsteril
Chemikalien
Nein
< 180 g
Unisex
Weiß
Elastisch
Genäht
Kategorie III
Verordnung (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
<6,3 oz.
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert (Ecopack) > Overall mit Kapuze; Material:Polyethylen; Schutzklasse:Kategorie III; Knöchelstil:Elastisch; Widerstand:Chemisch; Farbe:Weiß; Größe:Mittel