Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip Artikelnummer.: 11793113
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip
Artikelnummer. 11793113 Alle ansehen DuPont Produkte
36-42
Click to view available options
Größe:
36-42
Größe 42 bis 46
Artikelnummer. 11793113
Marke: DuPont™ D13398565
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Offers enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances.
  • Rutschfeste Sohle
  • Abgesteppte innere Säume
  • Elastisch
  • Weiß
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten (ohne rutschfeste Sohle)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 36-42
Material PE (Polyethylen)
Farbe Weiß
Sohlenart Rutschfest
Saumtyp Genäht
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN1149-5
Produkttyp Schuhüberzieher
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip >