Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Laborkittel
Der Tyvek™ 500 Laborkittel gewährleistet verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind.
Marke: DuPont™ D15534013
257.32 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Besteht aus flashgesponnenem, hochdichtem Polyethylen und bietet eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf
- Das Material bildet eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern bis zu einer Größe von 1 Micron.
- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Teilkörper-Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ PB (6-B)
- EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Wirkstoffe)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
- Einsatzgebiete umfassen: pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Spezifikation
Chemical Resistant Lab Coat | |
Unisex | |
Reißverschluss | |
Limited-use | |
Chemicals |
Extragroß | |
Weiß | |
Elastisch | |
Unsteril | |
Genäht |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ 500 Laborkittel > Größe: Extragroß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur