Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Boot Covers Artikelnummer.: 11803510
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tyvek™ 500 Boot Covers
Artikelnummer. 11803510 Alle ansehen DuPont Produkte
Rutschfest
Click to view available options
Sohlenart:
Rutschfest
Standard
Artikelnummer. 11803510
Marke: DuPont™ D13395989
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Offers enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. Tyvek™ 500 Boot Covers are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort.
  • Kniehohe Überziehstiefel in Weiß erhältlich
  • Einheitsgröße
  • Elastischer Bund und Schnüre zum Festziehen 
  • Abgesteppte innere Säume
  • Rutschfeste Sohle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universal
Material Tyvek
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastisches Oberteil mit Sicherungsbändern
Sohlenart Rutschfest
Zertifizierung/Konformität PSA-Kategorie III, EN 1149-5
Verpackungsmenge 200/Packung
Höhe (angloamerikanisch) 18.9 in.
Höhe (metrisch) 480 mm
Widerstand Flüssigkeit
Produkttyp Stiefelüberzieher
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ 500 Boot Covers >