Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Tyr15] Fibrinopeptid B, Mensch
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
345.00 CHF - 493.00 CHF
Spezifikation
Spezies | Human |
---|---|
Reinigungsverfahren | HPLC |
Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
Format | Fest |
Molekulargewicht | 1715.73 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15497539
|
Thermo Scientific Chemicals
J66258.#0 |
5 mg | N/A | ||||||
15407549
|
Thermo Scientific Chemicals
J66258.MA |
10 mg |
493.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Human | |
-30°C to -10°C | |
1715.73 | |
RUO - research use only |
HPLC | |
Fest | |
[Tyr15] Fibrinopeptide B, human | |
Glp-Gly-Val-Asn-Asp-Asn-Glu-Glu-Gly-Phe-Phe-Ser-Ala-Arg-Tyr |
Nur für Forschungszwecke