Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Tyr15] Fibrinopeptid B, Mensch
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66258.MA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Human | |
-30°bis -10 °C | |
1715.73 | |
10 mg | |
Glp-Gly-Val-Asn-Asp-Asn-Glu-Glu-Gly-Phe-Phe-Ser-Ala-Arg-Tyr |
HPLC | |
Fest | |
[Tyr15] Fibrinopeptide B, human | |
RUO - research use only |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur