Learn More
Tyloxapol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10381023
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tyloxapol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10381023 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
Artikelnummer. 10381023
Marke: Thermo Scientific Acros 422370050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25301-02-4
MDL-Nummer MFCD00149002
Synonym Ethoxylated p-tert-octylphenol formaldehyde polymer
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tyloxapol
Dichte 1.1000g/mL
pH 4.0 to 7.0 (5% aq. soln.)
Flammpunkt >113°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 10014
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in benzene, toluene, chloroform, carbon, tetrachloride, carbon disulfide, acetic acid
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number422370000,422370050
ChargennummerA0445046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number422370000,422370050
ChargennummerA0442383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 Catalog Number422370000,422370050
ChargennummerA0456516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number422370000,422370050
ChargennummerA0450712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number422370050
Name des Produkts
Tyloxapol, Thermo Scientific Chemicals >